Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plates for Well Plate Kits, Level 3 High Performance Applications
Click to view available options
Volume total (métrique) du puits:
800 μl
1200 μl
2000 μl
Type de puits:
En forme de U, carré
En forme de V
Rond
Hauteur (métrique):
31,5 mm (total)
40,0 mm (total)
44,0 mm (total)
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Save time and minimize the risk of cross-contamination with Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ 96-Well Plates for Well Plate Kits. Select Level 3 products for ultimate performance and sensitivity from your methods while maintaining the highest levels of sample security and integrity. These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Applicateur de films de scellage
Garantissez une étanchéité constante et fiable avec tous les formats de microplaques et tous les types de films grâce à cet applicateur portatif facile à utiliser pour films de scellage Thermo Scientific™ WebSeal. Conditionnement de deux par boîte.Concentrateurs d’échantillons
Éliminez la plupart des solvants de chromatographie en quelques minutes. Simples à utiliser et à entretenir, les concentrateurs d’échantillons Thermo Scientific™ WebSeal permettent l’évaporation rapide et facile de solvants de microplaques à 96 puits, offrant des temps de séchage considérablement plus rapides que les méthodes standard comme les étuves à vide ou les centrifugeuses. Ces évaporateurs offrent d’importants avantages de débit pour les laboratoires souhaitant accélérer la préparation d’échantillons sur microplaques. En fonction de vos exigences de débit, choisissez soit le concentrateur MiniVap à commande manuelle, soit le concentrateur UltraVap programmable prêt à l’automatisation.
Spécification
Spécification
| Array | 8 x 12 |
| Gamme de produits | WebSeal |
| Couleur | Clear |
| Matériau | Plastique |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 550 μL |
| Stérilité | Non stérile |
| Traitement de surface | Non-coated |
| Volume total (métrique) du puits | 800 μl |
| Type de puits | En forme de V |
| Afficher plus |