Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à bouchon clipsé en verre SureSTART™ de 2 ml, applications à haut débit de niveau 2
Utilisez les flacons à bouchon clipsé en verre SureSTART™ de 2 ml, niveau de performance 2, pour garantir des données de haute qualité avec un flux de travail ininterrompu dans les applications à haut débit.
Marque:  Thermo Scientific™ 6ARV11-2PF
1135.63 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17393853
  • 1141.31€ / 5000 pièces
Expédition estimée: 19-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Verre ambré
Level 2
11 mm
Base plate
2 mL
32 mm
Flacon en verre à clipser de 2 ml, niveau 2
1,5 ml
2 mL
5000/paquet
170 μl
SureSTART niveau 2
Bouchon à clipser
Spécification certifiée
Oui
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons à bouchon clipsé en verre SureSTART™ de 2 ml, applications à haut débit de niveau 2 >