Learn More
DWK Life Sciences™ Système de transport pour DURAN™ Flacons de laboratoire GL-45
Pour un transport et un versement faciles et en toute sécurité des flacons en verre de laboratoire GL 45.
Marque: DWK Life Sciences™ 292809104
Description
Le nouveau système modulaire de transport de flacons s’adapte aux flacons de laboratoire standard avec un col GL 45 et est compatible avec quatre tailles de flacons : 2, 5, 10 et 20 L. Il est conçu de façon ergonomique et offre à l’utilisateur des avantages en matière de santé et de sécurité et permet un transport facile et en toute sécurité des flacons dans le laboratoire ou sur le site de production. Il rend le versement de liquides à partir de grands flacons plus confortable et plus sûr. Tous les matériaux sont entièrement autoclavables. Le col n’est amovible qu’en le découpant : l’utilisation de l’accessoire est donc 100 % sécurisée.
- La conception ergonomique offre des avantages en matière de santé et de sécurité et permet de transporter facilement et en toute sécurité les flacons
- Il rend le versement de liquides à partir de grands flacons plus confortable et plus sûr
- Le col n’est amovible qu’en le découpant, ce qui rend l’utilisation de l’accessoire 100 % sécurisée
- Fourni sans flacon en verre
Spécification
Autoclavable | |
Flacon (20 L) | |
Transport en toute sécurité des flacons de laboratoire ; décantation des liquides | |
GL 45 |
Jaune | |
Caoutchouc siliconé, polypropylène, caoutchouc synthétique | |
1 de chaque | |
304 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
DURAN Bottle Carrying System