Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 3 High Performance Applications
Use glass-coated SureSTART™ WebSeal™ Plateand 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 3, for high performance analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-P338
535.31 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16479375
  • 543.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 3 WebSeal™ Plate and 96-Well Square V-Bottom Deep Well Plates are designed for regulated labs that require high performing products.
Plate and glass-coated Level 3 well plates are recommended for use with very sensitive applications, low sample concentrations, and hydrophobic samples such as proteins and are ideal for use with all solvent types including non-polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 1 or SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2.
Stabilité des solvants organiques supérieure
Les échantillons, qui ne peuvent normalement être manipulés que dans des flacons en verre, peuvent désormais bénéficier de la manipulation dans une plaque à puits à haut débit.
Moins d’adsorption sur la paroi de cavité pour les composés critiques
L’adsorption sur les parois de cavité est la raison n° 1 du nombre de résultats non reproductibles dans la bioanalyse. Lorsque la polarité de la paroi dans les plaques à puits Webseal Plate+ est inversée, le risque d’adsorption est considérablement réduit.
Reproductibilité accrue
Moins de risques de perte d’échantillons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
No Barcode
8 x 12
Clear
96
Non stérile
2000 μl
-80°C to 121°C
8 mm
Specification Certified
SureSTART WebSeal Level 3
Polypropylène
1900 μl
Glass-coated
Carré
44 mm
Deep Well
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ Plate and 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 3 High Performance Applications > 2000 μl