Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Grand rouleau de lingettes WypAll™ L30 Ultra
L'essuyeur en maxi bobine WypAll™
Marque:  Kimberly-Clark Professional™ 7359
39.34 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12565528
  • 69.90€ / 1 rouleau
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • La technologie Airflex™ garantit une résistance et une absorbance exceptionnelles, même une fois humides
  • Compatible avec les distributeurs 6146, 6154 et 6155
  • Lingette à durée de vie limitée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lingettes en papier
40 cm
35 cm
8,6 kg
40 x 35 cm
1 000/paquet
Non stérile
15,6 po
13.8 in.
Papier
Bleu
Grand rouleau
3 pli
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark Professional™ Grand rouleau de lingettes WypAll™ L30 Ultra > Grand rouleau de lingettes WypAll L30 Ultra