Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA
Contrôleur de température à interface de boucle de courant de 4-20 mA
Marque:  Memmert™ HPP1060ecoV3
Code produit. 17189654
  • 242.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Contrôleur de température
  • Valeur réelle ; -10 à +80°C = 4 -20 mA
Spécification
Spécification
HPP1060eco
Contrôleur de température
Nom du produit
Memmert™ Interface de boucle de courant de 4 à 20 mA > HPP1060eco