Learn More
Epredia™ Lames adhésives SuperFrost Plus™
Minimisent la perte de tissus pendant la coloration, ce qui se traduit par des délais d’exécution courts et une réduction des risques associés à la perte de tissus et des tests répétés. Les lames Epredia™ SuperFrost Plus protègent les fragments de tissus congelés et fixés au formol, enrobés de paraffine ainsi que les préparations cytologiques.
Marque: Epredia™ J1830AMNZ
31.98 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Plus de temps perdu lors des procédures de revêtement de lame
- Plus d’argent gaspillé pour des adhésifs coûteux
- Revêtement fiable et uniforme
- Perte d’échantillon minimale
- Action adhésive fiable et sûre
Spécification
75 mm | |
90°, rodé | |
Jaune | |
72/boîte |
25 mm | |
Lame adhésive | |
Classique |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
25Heures
2Minutes
31Secondes
19