Learn More
Epredia™ Lames adhésives SuperFrost Plus™
Minimisent la perte de tissus pendant la coloration, ce qui se traduit par des délais d’exécution courts et une réduction des risques associés à la perte de tissus et des tests répétés. Les lames Epredia™ SuperFrost Plus protègent les fragments de tissus congelés et fixés au formol, enrobés de paraffine ainsi que les préparations cytologiques.
46.00€ - 136.00€
Spécification
Edges | 90°, rodé |
---|---|
Type | Lame adhésive |
Longueur (métrique) | 75 mm |
Largeur (métrique) | 25 mm |
Quantité | 72/boîte |
Code produit | Marque | Couleur | Type de coin | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de coin | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10149870
|
Epredia™
J1800AMNZ |
Blanc | Classique |
136.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12312148
|
Epredia™
J1830AMNZ |
Jaune | Classique |
47.10€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
11950657
|
Epredia™
J1810AMNZ |
Bleu | Classique |
48.40€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10354365
|
Epredia™
J1820AMNZ |
Rose | Classique |
48.90€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
12625336
|
Epredia™
J1840AMNZ |
Vert | Classique |
46.00€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
15264653
|
Epredia™
J7850AMNZ |
Orange | Clipsé |
48.10€
72 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15438060
|
Epredia™
J7800AMNZ |
Blanc | Clipsé |
48.75€
72 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Plus de temps perdu lors des procédures de revêtement de lame
- Plus d’argent gaspillé pour des adhésifs coûteux
- Revêtement fiable et uniforme
- Perte d’échantillon minimale
- Action adhésive fiable et sûre
Spécification
90°, rodé | |
75 mm | |
72/boîte |
Lame adhésive | |
25 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Lames adhésives SuperFrost Plus™