Learn More
MP Biomedicals™ Système de broyage et de lyse à agitation de microbilles portatif SuperFastPrep-2™, 2 x 2 ml, fonctionnement sur batterie
Le système de broyage et de lyse à agitation de microbilles portatif SuperFastPrep-2™ est à utiliser pour la préparation, la lyse, l’homogénéisation et le broyage des échantillons. Il est portatif et compatible avec la plupart des tubes de 2 ml contenant une matrice de lyse.
Marque:  MP Biomedicals™ 116012500
Code produit. 15413654
  • 3485.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Présentation du produit : Le SuperFastPrep2 est un instrument de perturbation d’échantillons compact, sans fil et portatif conçu pour homogénéiser, broyer ou lyser rapidement et efficacement les échantillons biologiques et les échantillons prélevés sur le terrain. Peut être utilisé à distance et dans la plupart des conditions météorologiques lorsque la collecte, le traitement et la conservation des échantillons immédiats sont requis.
  • SuperFastPrep-2 utilise un mécanisme unique monté sur un outil rotatif conçu pour fonctionner à une cadence de 600 à 4 800 cycles par minute avec une batterie entièrement chargée. Le dispositif autonome contient deux tubes de matrice de lyse standard de 2 ml à bouchon à vis, optimisés pour une large sélection de types d’échantillons. L’appareil est équipé d’une poignée rotative, de deux batteries au lithium-ion rechargeables, d’une station de charge, d’un convertisseur de tension et d’une mallette de transport protectrice.
  • Applications : Utilisé pour homogénéiser, broyer ou lyser tout type d’échantillon, l’homogénéiseur portatif SuperFastPrep-2 lyse minutieusement et rapidement tout type de tissu et de cellule, permettant ainsi l’isolement rapide et reproductible de l’ARN stable, des protéines actives et de l’ADN génomique pleine longueur.
  • Volume d’échantillon : Jusqu’à 200 mg dans un 1 ml de tampon
  • Capacité : 2 tubes de 2 ml
  • 90/240 V pour la version de laboratoire, fonctionnement sans fil pour la version de terrain.
Recommended Storage
Store at Room Temperature (15–30°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Il peut être utilisé pour lyser les microbes dans le sol, les sédiments, les boues et les échantillons fécaux et peut traiter efficacement les tissus fongiques, algaux, végétaux et animaux difficiles à lyser. Il peut être utilisé à n’importe quel endroit éloigné et dans la plupart des conditions météorologiques lorsque la collecte, le traitement et la conservation immédiats des échantillons sont requis par le chercheur.
80 à 100 dB
Jusqu’à 200 mg dans un 1 ml de tampon
Nom du produit
MP Biomedicals™ Système de broyage et de lyse à agitation de microbilles portatif SuperFastPrep-2™, 2 x 2 ml, fonctionnement sur batterie > Système de broyage et de lyse à agitation de microbilles portatif SuperFastPrep-2™, 2 x 2 ml, fonctionnement sur batterie
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.