Learn More
MP Biomedicals™ Système de broyage et de lyse à agitation de microbilles FastPrep-24™ 5G
Le système de broyage et de lyse à agitation de microbilles FastPrep-24™ 5G fournit le rendement le plus élevé d’ADN, d’ARN et de protéines. Traite n’importe quel type d’échantillon de tissus ou de cellules en fournissant des résultats de la plus haute qualité. Il dispose d’un logiciel intuitif et d’un écran tactile convivial.
Marque:  MP Biomedicals™ 116005500
9602.72 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15260488
  • 12570.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Présentation du produit : FastPrep-24 5G est un instrument polyvalent de perturbation des échantillons conçu pour homogénéiser, broyer ou lyser rapidement et efficacement les échantillons biologiques. Véritable système autonome, le FastPrep-24 5G élimine le risque de contamination croisée et les opérations de nettoyage fastidieuses associées aux méthodes de lyse manuelles. Les échantillons sont ajoutés aux tubes individuels de matrice de lyse, puis placés dans les adaptateurs de porte-échantillons à l’intérieur de l’instrument. Le mouvement unique et optimisé du FastPrep-24 5G agite les échantillons selon un mouvement tridimensionnel entraînant la collision du matériau de l’échantillon avec les particules de la matrice de lyse.
  • Le logiciel intuitif facilite et accélère la programmation du FastPrep-24 5G. L’écran tactile programmable permet d’utiliser des vitesses et des durées d’homogénéisation prédéterminées ou personnalisées par simple pression du doigt. Des caractéristiques de puissance accrues assurent des temps de traitement plus rapides et une lyse complète des échantillons, même les plus difficiles.
  • Programme d’entretien : La garantie d’un an est incluse à l’achat.
  • Volume d’échantillon : ∼ 200 μl à 50 ml ; jusqu’à ∼ 25 g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Plantes ; tissus ; bactéries ; champignons ; sol ; matières fécales ; insectes
1 à 120 s
490 mm
23,6 kg
Écran tactile
200 μl à 50 ml, jusqu’à 25 g
52 lb
Vidéos
  • MP Biomedicals FastPrep Application Video
    See the step-by-step process of homogenizing samples with MP Biomedicals FastPrep products.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      MP Biomedicals Homogenisation of Samples with FastPrep-24 5G
    Nom du produit
    MP Biomedicals™ Système de broyage et de lyse à agitation de microbilles FastPrep-24™ 5G > Système de broyage et de lyse à agitation de microbilles FastPrep-24™ 5G
    Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.