Learn More
Brand™ Graisse pour robinet d’arrêt sans silicone
Idéale pour lubrifier les robinets d’arrêts de burette.
Marque:  Brand™ 61610
42.74 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17814478
  • 54.25€ / 30g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Facile à retirer avec Mucasol™
  • Bonne résistance aux acides et aux bases
  • Plage de températures de fonctionnement de −40° à +320°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Lubrifiant
Tube
60 g
Robinets d’arrêt à burette
-40°C à +320°C
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.
    Code promotionnel: 24122
    Expire2025-04-13
    Jours
    8
    Heures
    14
    Minutes
    5
    Secondes
    11
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    25
    Heures
    14
    Minutes
    5
    Secondes
    11
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brand™ Graisse pour robinet d’arrêt sans silicone > S’utilise avec : Pour lubrifier les robinets d’arrêt de burette et les utiliser dans les laboratoires