Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 96-well
Le thermocycleur Applied Biosystems VeritiPro est un produit dont la fiabilité est éprouvée grâce à la connectivité et la technologie de contrôle de la température avancées.
Marque: Applied Biosystems™ A48141
6545.50 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity. Take advantage of next-level PCR optimization with the precision offered by VeriFlex block technology. Connect to the cloud-enabled VeritiPro Thermal Cycler remotely. Conveniently design and securely upload your methods, monitor runs, and check instrument availability from any mobile device or desktop computer using Connect, our cloud-based platform.
Connectez-vous à distance au thermocycleur VeritiPro basé sur le cloud. Conception pratique et téléchargement sécurisé de vos méthodes et de vos analyses de moniteur. Vérification de la disponibilité des instruments à partir de n’importe quel appareil mobile ou ordinateur de bureau, en utilisant Connect, notre plateforme basée sur le cloud.
Caractéristiques :
Optimisation de la température grâce à la technologie Veriflex : Les blocs Veriflex sont contrôlés par plusieurs éléments Peltier et sont utilisés afin d’optimiser avec précision les températures de la réaction PCR. Le thermocycleur VeritiPro permet de paramétrer six zones de contrôle indépendant de la température, et donc de bénéficier d’un contrôle ultime sur vos flux de travaux de PCR.
Capacités à distance : en connectant votre thermocycleur VeritiPro à Connect, vous contrôlez complètement votre instrument tout en étant absent de votre laboratoire. Grâce à Connect, vous pouvez vérifier la disponibilité des instruments par le biais de l’application mobile, télécharger des rapports expérimentaux, recevoir des alertes et bien plus encore.
Mode simulation : le VeritiPro est équipé de modes de simulation, qui lui permettent de fonctionner avec les mêmes taux de rampe que les instruments précédents ou différents. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez adopter les mêmes taux de rampe que ceux des thermocycleurs Veriti, Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200, and Takara Dice PCR.
Notre instrument le plus silencieux : avec tant d’équipements en cours d’utilisation dans votre laboratoire, pourquoi utiliser un thermocycleur qui rendrait l’ambiance encore plus bruyante ? Nous avons revu la technologie des instruments internes pour fournir à votre laboratoire un thermocycleur fonctionnant à un niveau sonore inférieur à 48 dB (A).
Contrôle avec un écran tactile de 8 pouces : interface tactile améliorée, intuitive et réactive vous permettant de programmer en toute simplicité et de réduire le temps consacré à la formation des nouveaux utilisateurs.
Format compact : grâce à la popularité croissante de nos plus petits instruments, nous avons décidé de proposer le thermocycleur Veriti à un format compact. Ses dimensions de 24,5 cm (largeur) et 46,7 cm (profondeur) lui permettent de s’adapter à presque toutes les stations de travail.
Plastiques PCR Applied Biosystems
Les plastiques PCR Applied Biosystems ont été conçus et validés afin de fonctionner avec nos thermocycleurs depuis plus de 25 ans. Plusieurs options sont disponibles pour chaque format et débit afin de garantir des résultats cohérents et précis durant toutes vos expériences.
Spécification
± 0,25°C (35°C à 99,9°C) | |
< 0,5°C (20 s après avoir atteint 95°C) | |
96 puits, 0,2 ml | |
Écran tactile TFT LCD couleur 8 po | |
Garantie limitée | |
50 à 60 Hz | |
700 W | |
>1 000 protocoles | |
1 instrument | |
12 kg (26,5 lb) |
• Thermocycleur VeritiPro • Cordon d’alimentation spécifique au pays |
|
46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in) | |
100 à 240 V | |
Thermocycleur | |
0°C à 100°C | |
USB, Wi-Fi, Ethernet | |
6°C/s | |
VeritiPro™ Thermal Cycler, 96-well | |
Mémoire intégrée de 16 Go | |
Bloc VeriFlex 6 zones à 96 puits |