Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger SuperClear™
Avec graduations latérales et surface d’écriture dépolie
27.53€ - 60.80€
Spécification
Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Résine en polypropylène |
À utiliser avec (application) | Centrifugation |
Déclaration de pureté | Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Type de couvercle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité (métrique) | Type de couvercle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16614012
![]() |
Labcon
3022-800-000-9 |
Naturel | 0,5 ml | Bouchons fixés |
60.80€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
16624002
![]() |
Labcon
3012-870-000-9 |
Transparent | 1,5 ml | Bouchons fixés très grands |
27.53€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
16644012
![]() |
Labcon
3034-335-000-9 |
Naturel | 1,7 mL | Bouchons fixés |
48.25€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16654012
![]() |
Labcon
3046-870-000-9 |
Naturel | 2,0 ml | Bouchons fixés |
27.60€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16664012
![]() |
Labcon
3046-879-000-9 |
Assorties | 2,0 mL | Bouchons fixés |
57.15€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
17416763
|
Labcon
3012-872-000-9 |
Jaune | 1,5 ml | Bouchon à clipser |
37.90€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17426763
|
Labcon
3012-873-000-9 |
Orange | 1,5 ml | Bouchon à clipser |
37.90€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17436763
|
Labcon
3012-874-000-9 |
Rouge | 1,5 ml | Bouchon à clipser |
37.90€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17446763
|
Labcon
3012-876-000-9 |
Violet | 1,5 ml | Bouchon à clipser |
37.90€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17456763
|
Labcon
3012-877-000-9 |
Bleu | 1,5 ml | Bouchon à clipser |
49.65€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
17466763
|
Labcon
3012-878-000-9 |
Vert | 1,5 ml | Bouchon à clipser |
37.90€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17476763
|
Labcon
3012-879-000-9 |
Assorties | 1,5 ml | Bouchon à clipser |
39.97€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17486763
|
Labcon
3046-871-000-9 |
Ambré | 2 ml | Bouchon à clipser |
56.05€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
17496763
|
Labcon
3046-872-000-9 |
Jaune | 2 ml | Bouchon à clipser |
56.05€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17406773
|
Labcon
3046-873-000-9 |
Orange | 2 ml | Bouchon à clipser |
56.05€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17416773
|
Labcon
3046-874-000-9 |
Rouge | 2 ml | Bouchon à clipser |
56.05€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17426773
|
Labcon
3046-876-000-9 |
Violet | 2 ml | Bouchon à clipser |
56.05€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17436773
|
Labcon
3046-877-000-9 |
Bleu | 2 ml | Bouchon à clipser |
56.05€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17446773
|
Labcon
3046-878-000-9 |
Vert | 2 ml | Bouchon à clipser |
56.05€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Microtube à centrifuger
- Sans ATP, RNase/DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation à vitesse élevée
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
Résine en polypropylène | |
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) |
Autoclavable | |
Centrifugation | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon Microtubes à centrifuger SuperClear™