Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger SuperClear™
Avec graduations latérales et surface d’écriture dépolie
Marque: Labcon 3012-870-000-9
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Microtube à centrifuger
- Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation à vitesse élevée
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Bouchons fixés très grands | |
Autoclavable | |
Transparent | |
Centrifugation | |
Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) | |
Microtubes à centrifuger SuperClear™ | |
RCF de 20000 |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
1,5 ml | |
Résine en polypropylène | |
500 / sachet refermable / 10 sachets / boîte | |
Non stérile | |
Oui |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon Microtubes à centrifuger SuperClear™ > 1,5 ml, bouchons fixés très grands, transparents
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu