Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger SuperClear™
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Assorties
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
1,5 ml
1,7 mL
2 ml
2,0 ml
Type de couvercle:
Bouchon à clipser
Bouchons fixés
Bouchons fixés très grands
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Description
- Microtube à centrifuger
- Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Résine de polypropylène de classe USP VI
- Centrifugation à vitesse élevée
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Type de couvercle | Bouchon à clipser |
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Couleur | Orange |
| Matériau | Résine en polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Centrifugation |
| Nb par paquet | 500 |
| Plage de températures (métrique) | -80°C à 121°C |
| Déclaration de pureté | Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène) |
| Afficher plus |