Learn More
Labcon Microtubes à centrifuger SuperClear™
Code produit. 17406773
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Assorties
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
1,5 ml
1,7 mL
2 ml
2,0 ml
Type de couvercle:
Bouchon à clipser
Bouchons fixés
Bouchons fixés très grands
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 17406773
Marque: Labcon 30468730009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec graduations latérales et surface d’écriture dépolie
  • Microtube à centrifuger
  • Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Résine de polypropylène de classe USP VI
  • Centrifugation à vitesse élevée
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Type de couvercle Bouchon à clipser
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2 ml
Couleur Orange
Matériau Résine en polypropylène
À utiliser avec (application) Centrifugation
Nb par paquet 500
Plage de températures (métrique) -80°C à 121°C
Déclaration de pureté Exempt d’ATP, de RNases/DNases et d’endotoxines (apyrogène)
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Forme du fond Conique
FCR max. 20 000 RCF
Graduations 0,1 ml