Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
SuperClear™ culture tubes are ideal for cell culture and general laboratory use.
21.35€ - 127.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Longueur (métrique) | 100 mm |
Jetable | Oui |
Graduée | Non |
À utiliser avec (application) | Culture |
Code produit | Marque | Matériau | FCR max. | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | FCR max. | Stérilité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
16684082
![]() |
Labcon™
3426-350-000-9 |
Résine de polypropylène de classe USP VI | 3000 RCF | Non stérile | 125 tubes/sachet |
107.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16694082
![]() |
Labcon™
3426-355-000-9 |
Résine de polypropylène de classe USP VI | 3000 RCF | Stérile | 125 tubes/sachet |
127.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16664082
![]() |
Labcon™
3411-800-000-9 |
Résine de polypropylène de classe USP VI | 3000 RCF | Non stérile | 1000 tubes/sachet |
86.35€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16674082
![]() |
Labcon™
3425-350-000-9 |
Polystyrène | 1 500 RCF | Non stérile | 125 tubes/sachet |
127.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
16654082
![]() |
Labcon™
3410-800-000-9 |
Polystyrène | 1 500 RCF | Non stérile | 1000 tubes/sachet |
88.75€
1000 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17557906
|
Labcon™
3425-355-000-9 |
Polystyrene | 1500 x g | Stérile | 125 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. |
21.35€
125 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- With extra thick walls to prevent breakage
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Made in USA
Spécification
Naturel | |
Oui | |
Culture | |
8 mL |
100 mm | |
Non | |
SuperClear™ |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes