Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
Click to view available options
Matériau:
Polystyrène
Résine de polypropylène de classe USP VI
FCR max.:
1 500 x g
1 500 RCF
3000 RCF
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
1000 tubes/sachet
125 tubes/sachet
125 tubes / sachet, 10 sachets /carton
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
Description
- Tube de culture
- Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
- Avec des parois très épaisses pour empêcher la casse
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Capacité : 8 mL
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 13 mm |
| FCR max. | 1 500 RCF |
| Type de produit | Tube à fond rond |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP |
| Couleur | Transparent |
| Longueur (métrique) | 100 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Jetable | Oui |
| Graduée | Non |
| Afficher plus |