Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
SuperClear™ culture tubes are ideal for cell culture and general laboratory use.
Marque: Labcon™ 3410-800-000-9
Description
- Tube de culture
- Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
- Avec des parois très épaisses pour empêcher la casse
- Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
- Capacité : 8 mL
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
13 mm | |
Non autoclavable | |
Transparent | |
Polystyrène | |
Non | |
3,93 in | |
SuperClear™ | |
8 mL |
1 500 RCF | |
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
100 mm | |
Oui | |
Culture | |
1000 tubes/sachet | |
Non stérile |