Learn More
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Culture Tubes
GREENER_CHOICE
Code produit. 16694082
Click to view available options
Matériau:
Polystyrène
Résine de polypropylène de classe USP VI
FCR max.:
1 500 x g
1 500 RCF
3000 RCF
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité:
1000 tubes/sachet
125 tubes/sachet
125 tubes / sachet, 10 sachets /carton
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
Code produit. 16694082
Marque: Labcon™ 34263550009
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
SuperClear™ culture tubes are ideal for cell culture and general laboratory use.
  • Tube de culture
  • Pour la culture cellulaire et une utilisation générale en laboratoire
  • Avec des parois très épaisses pour empêcher la casse
  • Sans ATP, RNase / DNase et sans endotoxine (apyrogène)
  • Capacité : 8 mL
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Diamètre (métrique) 13 mm
FCR max. 3000 RCF
Type de produit Tube à fond rond
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP
Couleur Naturel
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Résine de polypropylène de classe USP VI
Jetable Oui
Graduée Non
À utiliser avec (application) Culture
Longueur (impériale) 3,93 in
Quantité 125 tubes/sachet
Gamme de produits SuperClear
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 8 mL