Learn More
Bel Art™ Portoirs pour densimètre SP Scienceware™
Stockage sûr des densimètres en verre
Marque: Bel Art™ F18988-0000
112.25 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Maintient 18 densimètres en position verticale
- Les plaques centrale et supérieure ont des trous de 25 mm (1 po) de diamètre et les puits de la plaque inférieure vont de 25 mm à 9 mm pour maintenir fermement le bulbe du densimètre
- La base étendue mesure 21 x 21,6 cm pour une meilleure stabilité des pointes
- Hauteur totale : 21,5 cm avec poignées pour faciliter le transport
- Structure en PP robuste, autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
Spécification
2 étagères à niveau supérieur avec trou de 1 po de dia., 1 étagère à niveau inférieur avec trou conique, 1 po en haut, 0,37 po en bas | |
Non autoclavable | |
PP | |
3 niveaux | |
251 mm | |
8,25 in | |
8,5 in |
Rack pour densimètres | |
Densimètres (longs) | |
18 | |
210 x 216 x 251 mm | |
20,6 cm | |
21,5 cm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30