Learn More
Thermo Scientific™ Tapis en silicone CLR MicroMat™ pour plaques à puits
Scellez vos plaques en toute sécurité et éliminez la contamination croisée des échantillons grâce aux tapis en silicone CLR Thermo Scientific™ MicroMat™ pour plaques à puits.
Marque: Thermo Scientific™ 60180-M149
89.23 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Scellez vos plaques en toute sécurité et éliminez la contamination croisée des échantillons grâce aux tapis en silicone CLR Thermo Scientific™ MicroMat™ pour plaques à puits. Fabriqués en silicone pur, ces tapis résistent au carottage et aux déchirures et offrent un scellage répété supérieur après plusieurs injections.
Excellente compatibilité thermique et chimique
- Résistants aux solvants avec une excellente compatibilité avec les produits chimiques
- Ils sont autoclavables à la chaleur sèche et peuvent résister à des températures basses jusqu’à -80°C
- Leur encombrement permet d’empiler les plaques en toute sécurité sans gêner les bras robotisés
- Tapis pré-fendus pour une perforation plus facile et une formation de vide réduite
Spécification
Transparent | |
Silicone | |
96 | |
7 mm | |
Step Base, Small Penetration Area | |
WebSeal | |
Oui | |
Rond |
Non | |
Non stérile | |
5 | |
HPLC, UHPLC, GC | |
Non | |
Aucun | |
-80°C à +121°C | |
Plaque à 96 puits |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion du mois sur les consommables
Découvrez les offres mensuelles exclusives sur les consommables essentiels pour des économies imbattables.Code promotionnel: 24223Expire: 2025-04-30
Jours
4Heures
21Minutes
49Secondes
45Nouvelle offre Économisez jusqu'à 65%