Learn More
Uvex Surlunettes
Le modèle uvex super (f) OTG offre un large champ de vision grâce à son oculaire au design plat et garantit ainsi une acceptation maximale par les utilisateurs.
Marque: Uvex 9169295
16.45 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les extrémités des branches souples garantissent un maintien confortable et sûr sans point de pression.
- En outre, le modèle uvex super (f) OTG peut être porté sans problème sur des lunettes de vue en tant que surlunettes.
Spécification
Uncoated | |
Over-the-Glasses Cover Goggles | |
Reusable | |
PVC | |
Classic |
Clear | |
Polycarbonate | |
Polycarbonate | |
UV400 | |
Non autoclavable |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Uvex Surlunettes > Teinte des verres : Transparent
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu