Description
Lunettes pour visiteurs classiques en PC avec DX/UV
- Verres transparents avec monture bleue
- Bon rapport performances-prix
- Les branches droites, plates et réglables sont compatibles avec les casques antibruit 3M™.
- Peuvent être portées par-dessus des lunettes de vue
- Angle des verres et longueur des branches réglables pour un confort optimal
- Longueur des branches à 5 positions
- Extrémités souples et fines des branches
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Antibuée, Anti-rayures |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Construction, foresterie |
Couleur de la monture | Bleu , Noir |
Nb par paquet | 1paire |
Style des branches | Souple et étroit |
Matériau de la monture | Polycarbonate |
Protection UV | Oui |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Documents
Product Information
Datasheets
7000062167
Taille: 227.7 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Lunettes de sécurité à verres en PC OX3000 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu