Learn More
Solution tampon, pH 7,00, Chem-Lab
Conçu pour la mesure et l’entretien du pH dans des échantillons neutres en pH. Solution tampon, pH 7,00, Chem-Lab est une solution phosphate dont la précision du pH de ±0,02. La solution est traçable aux matériaux de référence standard (SRM) du NIST.
Marque: Chem Lab CL03.0216.5500
Description
PH de ±0,02 :- pH 7,13 — 0 °C
- pH 7,05 — 10 °C
- pH 7,00 — 20 °C
- pH 6,99 — 25 °C
- pH 6,98 — 30 °C
- pH 6,97 — 40 °C
- pH 6,96 — 50 °C
- pH 6,96 — 60 °C
- pH 6,97 — 70 °C
- pH 6,98 — 80 °C
- pH 7,00 — 90 °C
Spécification
0°C | |
Incolore | |
Utilisation en laboratoire, mesures du pH, traçable au SRM à partir de NIST | |
Liquide | |
Tampon pH | |
Odorless | |
Yes |
100°C | |
1.01g/mL | |
7.00 ±0.02 | |
5 L | |
Phosphate | |
Éthylène propylène | |
Soluble dans l’eau |