Learn More
Eppendorf™ Kit de démarrage IsoRack
Idéal pour la réfrigération, le transport et le stockage d’échantillons surgelés. IsoRack fait partie de Eppendorf IsoTherm-System
Marque: Eppendorf™ 5825721004
482.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- IsoTherm-System : IsoRack (rack de travail), IsoSafe (boîte isolante) et deux IsoPack (blocs de réfrigération)
- La technologie d’incubation à sec réduit le risque de contamination associé à l'incubation classique au bain de glace pour une manipulation des échantillons en toute sécurité
- Peut contenir jusqu’à 24 microtubes (par ex., 0,5 ml ou 1,5 ml/2,0 ml) pour une grande flexibilité
- IsoPack (bloc de réfrigération) disponible en deux versions : Le blanc maintient la température à 0°C jusqu’à 6 heures Le bleu maintient la température à -21°C jusqu’à 3 heures
- Les racks sont empilables, autoclavables et peuvent être centrifugés dans le rotor MTP
Spécification
Kit de démarrage IsoRack | |
Godet Flex |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.