Learn More
Dostmann Electronic™ Sonde de température à immersion
La sonde de température à immersion Dostmann Electronic™ est utile pour les mesures de température dans des matières liquides et en poudre.
Marque:  Dostmann Electronic™ 6010-0501
Code produit. 10559625
  • 95.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Type K selon la norme EN 60584-1
  • NiCr-Ni
  • Isolation minérale
Spécification
Spécification
1,5mm
Manche et câble
Sonde de température
-100°C à +1100°C
Pour faire des relevés dans des matières liquides et en poudre
300 mm
Sonde inflexible
P410 / TC301 / TC309 / Mini-K
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Dostmann Electronic™ Sonde de température à immersion > Longueur :300mm