Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’installation GC
Ajoutez un système GC à la paillasse de votre laboratoire grâce au kit d’installation GC Thermo Scientific™. Les tubes et les raccords requis sont fournis de manière pratique dans ce kit.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-888
Code produit. 10589165
  • 722.57€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ajoutez un système GC à votre paillasse de laboratoire avec le kit d’installation GC Thermo Scientific™. Les tubulures et les raccords requis sont fournis de manière pratique dans ce kit.
Comprend :
Coupe-tube ; Alésoir 1/8 x 1/4 po ; Clé 7/16 po ; Clé 1/2 po ; Raccords en T en laiton 1/8 po, 4 ; Écrous en laiton 1/8 po, 10 ; Ferrules avant et arrière en laiton, 10 ; Tubes en cuivre 1/8 po nettoyés de 15,2 m, de qualité adaptée aux instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Kit d’installation GC
GC
Systèmes de chromatographie en phase gazeuse
Kit d’installation GC
Each
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kit d’installation GC > Kit d’installation GC