Learn More
Molecular Probes™ Sulfate Latex Beads, 8% w/v, 0.7 μm
Microbilles de latex sulfate, 8 % p / v, 0,7 μm
Marque: Molecular Probes™ S37496
436.24 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les microsphères (également appelées microbilles de latex ou particules de latex) sont des particules sphériques dans la gamme de tailles colloïdales formées à partir d’un polymère amorphe tel que du polystyrène. En raison de l’agencement des chaînes de polystyrène dans la microbille, la surface est très hydrophobe, ce qui rend ces matériaux idéaux pour l’adsorption de matériaux tels que les protéines.Ces microsphères de latex sulfate sont stabilisées par des charges de sulfate. Dans certains cas, les groupes hydroxyle et carboxyle sont également présents en petites quantités liées aux chaînes polymères. Le pKa du groupe sulfate est < 2 et les particules sont donc stables dans les milieux acides. Les suspensions des particules sont stables jusqu’à des concentrations d’électrolytes univalents jusqu’à 0,30 M et peuvent donc être utilisées dans des milieux de force ionique physiologique. Cependant, ce sont des particules hydrophobes et elles subissent une agrégation en présence de faibles concentrations de cations divalents ou trivalents, sauf si elles sont stabilisées par un revêtement hydrophile. Le latex sulfate convient à l’étalonnage de l’équipement d’analyse de la taille des particules et est également approprié pour une utilisation dans les systèmes de test de diagnostic qui reposent sur l’adsorption physique d’antigènes ou d’anticorps.
Les microsphères sont disponibles en plusieurs tailles et fonctionnalités de surface
Principales applications de microsphères
Plus d’informations
Lisez un aperçu technique des microsphères et découvrez les microbilles à haute activité, les microbilles super actives, les microbilles spécialisées et les protocoles de couplage de microbilles sur la page d’application des microbilles en latex IDC sans surfactant.
Nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous
Si vous ne trouvez pas la microsphère que vous cherchez dans notre liste d’inventaire, nous concevrons une microsphère personnalisée pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous garantissons un travail de qualité. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Utilisation à des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Spécification
Conserver au réfrigérateur (2–8°C). | |
Microbilles de latex à forte activité | |
15 mL | |
Sulfate |
Polystyrène | |
IDC | |
Température ambiante | |
0,7 μm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.