Learn More
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 10 x 10 x 0,5 mm, poli d’un côté, orientation 100, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11348857
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 10 x 10 x 0,5 mm, poli d’un côté, orientation 100, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348857
1 Ea.
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
5 Ea.
Code produit. 11348857
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 038506.KT
Demander un format en vrac ou personnalisé
Strontium titanium oxide substrate is used as diamond stimulant, in precision optics, in varistors, and in advanced ceramics. It is also used in in radioisotope thermoelectric generators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12060-59-2
Formule moléculaire O3SrTi
Poids moléculaire (g/mol) 183.48
Numéro MDL MFCD00049554
Clé InChI VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powderAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 82899
Nom IUPAC oxo(dioxydo)titane de strontium
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium Titanium Oxide Substrate
Note relative au nom Polished One Side
Couleur Blanc
Forme physique Substrat
Quantité 1 Ea.
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Odeur Odorless
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotC28R032 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number038506.KT,038506.KU
Numéro de lotC07R035 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number038506.KT,038506.KU
Numéro de lotF06R059 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog Number038506.KT,038506.KU
Numéro de lotL24T011 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number038506.KT,038506.KU
Nom du produit
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 10 x 10 x 0,5 mm, poli d’un côté, orientation 100, Thermo Scientific Chemicals >