Learn More
Substrat d’oxyde de strontium-titane, 10 x 10 x 0,5 mm, poli d’un côté, orientation 100, Thermo Scientific Chemicals
Description
Strontium titanium oxide substrate is used as diamond stimulant, in precision optics, in varistors, and in advanced ceramics. It is also used in in radioisotope thermoelectric generators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Strontium Titanium Oxide Substrate |
Note relative au nom | Polished One Side |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Substrat |
Quantité | 5 Ea. |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Odeur | Odorless |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.