Learn More
Nitrate de strontium, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Strontium nitrate |
Point de fusion | 570.0°C |
Note relative au nom | p.a. |
Couleur | Blanc |
pH | 5 to 7 (5% soln. at 20°C) |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Quantité | 250 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Complexometry) |
Formule linéaire | Sr(NO3)2 |
Merck Index | 15, 8975 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0461101 | Certificat d’analyse | 19/03/2024 | 222560010,222562500 |
A0460764 | Certificat d’analyse | 08/03/2024 | 222560010,222562500 |
A0455385 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 222560010,222562500 |
A0448508 | Certificat d’analyse | 17/08/2023 | 222560010,222562500 |
A0394344 | Certificat d’analyse | 12/12/2022 | 222560010,222562500 |
Sécurité et traitement
- Strontium nitrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.