Learn More
Chlorure de strontium hexahydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Strontium chloride hexahydrate |
| Point de fusion | 115.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 250 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | SrCl2·6H2O |
| Merck Index | 15, 8970 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 106.2 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol |
| Poids de la formule | 266.62 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Strontium chloride hexahydrate