Learn More
Corning Pipettes sérologiques à usage unique, conditionnées individuellement papier/plastique Stripette™, boîte pour salle blanche
Conditionnées selon la technique de la salle blanche pour plus de sécurité et de commodité. La boîte pour salle blanche de pipettes sérologiques à usage unique sous emballage papier / plastique individuel Corning™ Stripette™ est idéale pour les sites de production de médicaments et de vaccins cellulaires et autres salles blanches de laboratoire.
119.00€ - 517.81€
Spécification
Précision | ± 2 % |
---|---|
Certifications/Conformité | Apyrogènes, sans DNase ni RNase |
Matériau | PS |
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10417163
![]() ![]() |
Corning
|
100 ml | 1 ml | 34,8 cm |
517.81€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10159192
![]() ![]() |
Corning
7015 |
10 ml | 0,1 mL | 34,4 cm |
119.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10445243
![]() ![]() |
Corning
7016 |
25 ml | 0,2 ml | 34,4 cm |
255.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10611604
![]() ![]() |
Corning
7017 |
50 ml | 0,5 ml | 37 cm |
267.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10221303
![]() ![]() |
Corning
7041 |
1 ml | 0,01 mL | 27,8 cm |
333.58€
1000 pièces |
Expédition estimée: 18-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10231303
![]() ![]() |
Corning
7042 |
2 ml | 0,01 mL | 27,7 cm |
380.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11333715
![]() ![]() |
Corning
7045 |
5 ml | 0,1 mL | 34,8 cm |
139.00€
200 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
Description
Idéales pour la culture cellulaire et d’autres applications nécessitant une manipulation aseptique des liquides. Les pipettes stériles sont dotées de bandelettes à code couleur pour une lecture facile du volume et une identification rapide de la taille.
- Les graduations bidirectionnelles permettent d’utiliser des échelles montantes ou descendantes
- Les graduations négatives sur les bandelettes de 1, 2, 5, 10, 25 et 50 ml fournissent un volume de travail supplémentaire
- 100Les bandelettes de ml vous permettent d’effectuer des transferts de liquide de grand volume simplement et en toute sécurité ; éliminez le besoin de bouteilles graduées et d’autres récipients de manipulation de liquides
- La conception de pointe anti-goutte cylindrique sur les tailles de 25, 50 et 100 ml réduit les gouttes accidentelles et assure une distribution précise
- La taille de 10 ml est dotée d’une pointe large pour la manipulation de liquides visqueux
- Apyrogènes
Spécification
± 2 % | |
PS | |
Oui | |
Triple emballage | |
Oui |
Apyrogènes, sans DNase ni RNase | |
Stérile | |
Rond | |
Pipette sérologique |