Learn More
Corning Pipettes sérologiques à usage unique, conditionnées individuellement papier/plastique Stripette™, boîte pour salle blanche
Conditionnées selon la technique de la salle blanche pour plus de sécurité et de commodité. La boîte pour salle blanche de pipettes sérologiques à usage unique sous emballage papier / plastique individuel Corning™ Stripette™ est idéale pour les sites de production de médicaments et de vaccins cellulaires et autres salles blanches de laboratoire.
Marque: Corning 7042
Description
Les pipettes à triple emballage de Corning constituent une révolution en matière de sécurité et de commodité. Cet emballage extraordinaire est idéal pour les installations de production de vaccins et de médicaments sur cellules ou pour d’autres salles blanches de laboratoire.
- Triple emballage
- Chaque pipette est conditionnée individuellement dans un emballage papier / plastique à ouverture facile
- Aucune décontamination par pulvérisation d’alcool n’est nécessaire
- Niveau garanti de stérilité (SAL) de 10–6
Remarque : Les Stripettes à triple emballage possèdent les mêmes caractéristiques et allégations concernant le produit que les Stripettes standard, à l’exception de la stérilité et du conditionnement.
Spécification
± 2 % | |
Apyrogènes, sans DNase ni RNase | |
Stérile | |
0,01 mL | |
0,2 ml | |
Rond | |
0,06 oz. | |
2 ml | |
Pipette sérologique |
Oui | |
PS | |
Oui | |
10,9 in | |
1000/boîte | |
Triple emballage | |
Vert | |
27,7 cm | |