Learn More
Corning Pipettes sérologiques à usage unique, conditionnées individuellement papier/plastique Stripette™, boîte pour salle blanche
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10611604 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduations:
0,01 mL
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
Longueur (métrique):
27,7 cm
27,8 cm
34,4 cm
34,8 cm
37 cm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
Code produit. 10611604
Marque: Corning 7017
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conditionnées selon la technique de la salle blanche pour plus de sécurité et de commodité. La boîte pour salle blanche de pipettes sérologiques à usage unique sous emballage papier / plastique individuel Corning™ Stripette™ est idéale pour les sites de production de médicaments et de vaccins cellulaires et autres salles blanches de laboratoire.
Les pipettes à triple emballage de Corning constituent une révolution en matière de sécurité et de commodité. Cet emballage extraordinaire est idéal pour les installations de production de vaccins et de médicaments sur cellules ou pour d’autres salles blanches de laboratoire.
  • Triple emballage
  • Chaque pipette est conditionnée individuellement dans un emballage papier / plastique à ouverture facile
  • Aucune décontamination par pulvérisation d’alcool n’est nécessaire
  • Niveau garanti de stérilité (SAL) de 10–6
Remarque : Les Stripettes à triple emballage possèdent les mêmes caractéristiques et allégations concernant le produit que les Stripettes standard, à l’exception de la stérilité et du conditionnement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 2 %
Certifications/Conformité Apyrogènes, sans DNase ni RNase
Matériau PS
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 0,5 ml
Longueur (impériale) 14,56 in
Graduations négatives 10 ml
Type de pointe Rond
Type d’emballage Triple emballage
Volume (impérial) 1,69 oz.
Couleur Violet
Volume (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 37 cm
Type Pipette sérologique
Jetable Oui