Learn More
Corning Pipettes sérologiques à usage unique, conditionnées individuellement papier/plastique Stripette™, boîte pour salle blanche
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Graduations:
0,01 mL
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
Longueur (métrique):
27,7 cm
27,8 cm
34,4 cm
34,8 cm
37 cm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
200 pièces
Description
Les pipettes à triple emballage de Corning constituent une révolution en matière de sécurité et de commodité. Cet emballage extraordinaire est idéal pour les installations de production de vaccins et de médicaments sur cellules ou pour d’autres salles blanches de laboratoire.
- Triple emballage
- Chaque pipette est conditionnée individuellement dans un emballage papier / plastique à ouverture facile
- Aucune décontamination par pulvérisation d’alcool n’est nécessaire
- Niveau garanti de stérilité (SAL) de 10–6
Remarque : Les Stripettes à triple emballage possèdent les mêmes caractéristiques et allégations concernant le produit que les Stripettes standard, à l’exception de la stérilité et du conditionnement.
Spécification
Spécification
| Précision | ± 2 % |
| Certifications/Conformité | Apyrogènes, sans DNase ni RNase |
| Matériau | PS |
| Stérilité | Stérile |
| Graduée | Oui |
| Graduations | 0,2 ml |
| Longueur (impériale) | 13,54 in |
| Graduations négatives | 10 ml |
| Type de pointe | Rond |
| Type d’emballage | Triple emballage |
| Afficher plus |