Learn More
Fisherbrand™ Systèmes de fichiers de stockage
Pour le stockage à long terme des échantillons de cassettes de tissus et de lames de microscope histologique.
Marque: Fisherbrand™ 22126344
124.29 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les boîtes de stockage de lames et de cassettes de tissus Fisherbrand™ offrent une méthode économique et sûre pour le stockage à long terme de vos échantillons de lames de microscope et de blocs de cassettes de tissus.
Nos boîtes faciles à assembler sont vendues par 10 et comprennent 40 tiroirs / inserts de tiroir pour le stockage des lames (4 tiroirs par dossier) et 80 tiroirs /inserts de tiroir pour le stockage des blocs de tissu (8 tiroirs par dossier).
La surface revêtue permet d’assurer la résistance à l’humidité pour une protection à long terme. Chaque boîte de stockage de lames de microscope peut contenir jusqu’à 2 000 lames de microscope et celle des blocs de tissus peut contenir jusqu’à 500 blocs de tissus/cassettes. Les languettes de verrouillage uniques permettent de maintenir les boîtes empilées en toute sécurité et stables.
Spécification
Blanc | |
Stockage des specimen d’histologie | |
Une boîte de fichiers et huit petits tiroirs | |
299 mm |
Bloc de tissus 500 | |
100 mm | |
Carton |