Learn More
Fisherbrand™ Systèmes de fichiers de stockage
Pour le stockage à long terme des échantillons de cassettes de tissus et de lames de microscope histologique.
204.88€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
À utiliser avec (application) | Stockage des specimen d’histologie |
Hauteur (métrique) | 100 mm |
Matériau | Carton |
Largeur (métrique) | 299 mm |
Code produit | Marque | dimSlideCapacity | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | dimSlideCapacity | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17207820
|
Fisherbrand™
22126344 |
204.88€
10 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||||
Description
Fisherbrand™ slide and tissue cassette storage boxes provide an economical yet sturdy and secure method for long-term storage of your microscope slide and tissue cassette block specimens.
Our easy to assemble boxes come 10 per case and include 40 drawers/drawer inserts for the slide storage option (4 drawers per file) and 80 drawers/drawer inserts for the tissue block storage option (8 drawers per file).
The coated surface helps to ensure moisture resistance for long-term protection. Each microscope slide storage box holds up to 2000 microscope slides while each tissue block storage box holds up to 500 tissue blocks/cassettes. The unique locking tabs help keep stacked boxes safely secured and stable.
Spécification
Blanc | |
100 mm | |
299 mm |
Stockage des specimen d’histologie | |
Carton |