Learn More
Thermo Scientific™ Tiges de stockage, Nalgene, standard
GREENER_CHOICE
Rangez divers tubes de cryostockage dans les casiers de stockage Thermo Scientific™ disponibles en format standard ou étagé et pouvant accueillir toute une gamme de tubes de tailles et conceptions différentes.
24.30€ - 97.95€
Spécification
Matériau Aluminium
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Type Conception Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type Conception Longueur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10356091
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
378441
Tige de stockage cryogénique Standard 29 cm
97.95€
50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10100341
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5015-0001
Tige de stockage cryogénique Étagé 29 cm
26.75€
12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11860491
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
5015-0002
Tige de stockage Standard 30 cm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10738371
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
5015-0002
Tige de stockage Standard 30 cm
24.30€
12 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10410803
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
DS5020-0000
Tige de stockage cryogénique Coder Not Applicable
57.05€
100 pièces
En stock
Description
Rangez vos tubes de cryostockage Thermo Scientific™ Nalgene™ ou Thermo Scientific™ Nunc™ dans des casiers de stockage Thermo Scientific™ disponibles en format standard ou étagé pouvant accueillir toute une gamme de tubes de tailles et conceptions différentes.
  • Capables de stocker des tubes protégés par une gaine Thermo Scientific™ CryoFlex™.
  • Compatibles avec les inserts de couleur se fixant à l’extrémité du casier et inscriptibles pour permettre une identification et une gestion des stocks rapides.
Spécification
Spécification
Aluminium
Documents
Product Certifications
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tiges de stockage, Nalgene, standard