Learn More
Thermo Scientific™ Tiges de stockage, Nalgene, standard
Description
Rangez vos tubes de cryostockage Thermo Scientific™ Nalgene™ ou Thermo Scientific™ Nunc™ dans des casiers de stockage Thermo Scientific™ disponibles en format standard ou étagé pouvant accueillir toute une gamme de tubes de tailles et conceptions différentes.
- Capables de stocker des tubes protégés par une tubulure Thermo Scientific™ CryoFlex™
- Compatibles avec les inserts de couleur se fixant à l’extrémité du casier et inscriptibles pour permettre une identification et une gestion des stocks rapides
Spécification
Spécification
| Conception | Codeur |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Aluminium |
| Type | Tige de stockage cryogénique |
| Quantité | 100/Paquet, 100/Carton |
| Longueur (métrique) | Sans objet |
Période de garantie limitée :
sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.