Learn More
Thermo Scientific™ Tiges de stockage, Nalgene, standard
Rangez divers tubes de cryostockage dans ces casiers de stockage disponibles en format standard ou étagé et pouvant accueillir toute une gamme de tubes de tailles et conceptions différentes.
Marque: Thermo Scientific™ 378441
72.64 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
Rangez vos tubes de cryostockage Thermo Scientific™ Nalgene™ ou Thermo Scientific™ Nunc™ dans des casiers de stockage Thermo Scientific™ disponibles en format standard ou étagé pouvant accueillir toute une gamme de tubes de tailles et conceptions différentes.
- Capables de stocker des tubes protégés par une tubulure Thermo Scientific™ CryoFlex™
- Compatibles avec les inserts de couleur se fixant à l’extrémité du casier et inscriptibles pour permettre une identification et une gestion des stocks rapides
Spécification
Standard | |
Tige de stockage cryogénique | |
11,31 in |
Aluminium | |
1/Paquet, 50/Carton | |
29 cm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Période de garantie limitée :
sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.