Learn More
Thermo Scientific™ Tiges de stockage, Nalgene, standard
GREENER_CHOICE
Code produit. 10738371
Click to view available options
Type:
Tige de stockage
Tige de stockage cryogénique
Conception:
Codeur
Étagé
Standard
Longueur (métrique):
29 cm
30 cm
Sans objet
Conditionnement:
12 pièces
48 pièces
50 pièces
Code produit. 10738371
Marque: Thermo Scientific™ 50150002
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rangez divers tubes de cryostockage dans ces casiers de stockage disponibles en format standard ou étagé et pouvant accueillir toute une gamme de tubes de tailles et conceptions différentes.
Rangez vos tubes de cryostockage Thermo Scientific™ Nalgene™ ou Thermo Scientific™ Nunc™ dans des casiers de stockage Thermo Scientific™ disponibles en format standard ou étagé pouvant accueillir toute une gamme de tubes de tailles et conceptions différentes.
  • Capables de stocker des tubes protégés par une tubulure Thermo Scientific™ CryoFlex™
  • Compatibles avec les inserts de couleur se fixant à l’extrémité du casier et inscriptibles pour permettre une identification et une gestion des stocks rapides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conception Standard
Matériau Aluminium
Type Tige de stockage
Quantité 12/Paquet, 48/Carton
Longueur (impériale) 11,8125 in
Longueur (métrique) 30 cm
Période de garantie limitée :
sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.