Learn More
asecos™ Box de stockage
Pour le stockage de tapis étanche
sur devis
Spécification
Couleur | Jaune |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Type | Storage Box |
Longueur (impériale) | 7.48 in. |
Longueur (métrique) | 190.00 mm |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17876406
|
asecos™
13097 |
475.00 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
17836536
|
asecos™
13094 |
675.00 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
17866446
|
asecos™
13101 |
875.00 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
17816486
|
asecos™
13102 |
1080.00 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
17826446
|
asecos™
13095 |
1280.00 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | |||||
Description
- polyéthylène
- Avec poignée pratique et couvercle
- Prêt pour une montage mural
Spécification
Jaune | |
Storage Box | |
190.00 mm | |
190.00 mm | |
210.00 mm |
Polyéthylène | |
7.48 in. | |
7.48 in. | |
8.27 in. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Box de stockage