Learn More
asecos™ Box de stockage
Code produit. 17816486 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Profondeur (métrique):
475,00 mm
675,00 mm
875,00 mm
1 080,00 mm
1 280,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17816486
Marque: asecos™ 13102
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour le stockage de tapis étanche
  • polyéthylène
  • Avec poignée pratique et couvercle
  • Prêt pour une montage mural
Spécification
Couleur Jaune
Matériau Polyéthylène
Type Storage Box
Longueur (impériale) 7.48 in.
Longueur (métrique) 190.00 mm
Largeur (impériale) 7.48 in.
Largeur (métrique) 190.00 mm
Hauteur (impériale) 8.27 in.
Hauteur (métrique) 210.00 mm
Profondeur (impériale) 42.52 in.
Profondeur (métrique) 1 080,00 mm
Poids (impériale) 6.50 lb.
Poids (métrique) 2.95 kg