Learn More
asecos™ Box de stockage
Pour le stockage de tapis étanche
Marque: asecos™ 13094
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- polyéthylène
- Avec poignée pratique et couvercle
- Prêt pour une montage mural
Spécification
Jaune | |
Storage Box | |
190.00 mm | |
190.00 mm | |
210.00 mm | |
675.00 mm | |
2.05 kg |
Polyéthylène | |
7.48 in. | |
7.48 in. | |
8.27 in. | |
26.57 in. | |
4.52 lb. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Box de stockage > Depth: 675.00 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu