Learn More
asecos™ Box de stockage
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Profondeur (métrique):
475,00 mm
675,00 mm
875,00 mm
1 080,00 mm
1 280,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- polyéthylène
- Avec poignée pratique et couvercle
- Prêt pour une montage mural
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type | Storage Box |
| Longueur (impériale) | 7.48 in. |
| Longueur (métrique) | 190.00 mm |
| Largeur (impériale) | 7.48 in. |
| Largeur (métrique) | 190.00 mm |
| Hauteur (impériale) | 8.27 in. |
| Hauteur (métrique) | 210.00 mm |
| Profondeur (impériale) | 18.70 in. |
| Afficher plus |