Learn More
Sampling Systems™ SteriWare Multi-grip Tweezers
SteriWare multi-grip tweezers can be used as normal tweezers, but also have an additional grip feature enabling the easy and secure handling of small vials and containers.
Marque:  Sampling Systems™ 8270A-200S
Code produit. 17922122
  • 140.38€ / 50 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Made from food grade polystyrene
  • Individually bagged to prevent cross contamination
  • 100% manufactured and packed in a cleanroom
  • Available in both sterile and non-sterile
Spécification
Spécification
Serrated, Flat
Polystyrène
Pinces
Stérile
8 in.
203 mm
50 Tweezers/Cs.
Molded
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot109072 Type de certificatCertificat de conformité Date02/09/2024 Catalog Number8270A-200S
Nom du produit
Sampling Systems™ SteriWare Multi-grip Tweezers > SteriWare Multi-grip Tweezers; Length (Metric): 203 mm; Sterility: Sterile