Learn More
Sampling Systems™ Entonnoir à poudre jetable SteriWare™
Fabriqué en PEHD de qualité alimentaire résistant aux produits chimiques. L’entonnoir à poudre jetable SteriWare™ de Sampling Systems™ table SteriWare est idéal pour le transfert et l'échantillonnage des poudres.
Marque: Sampling Systems™ 8111H-200S
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
200 mm | |
HDPE | |
Stérile |
40 mm | |
10 Pk. |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
121380 | Certificat de conformité | 27/02/2025 | 8111H-200S |
067377 | Certificat de conformité | 13/01/2025 | 8111H-200S |
120787 | Certificat de conformité | 16/12/2024 | 8111H-200S |
119735 | Certificat de conformité | 18/09/2024 | 8111H-200S |
119042 | Certificat de conformité | 11/07/2024 | 8111H-200S |