Learn More
Buerkle™ Entonnoir jetable pour poudres, LaboPlast™/SteriPlast™
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Matériau:
Bio-PE
Polystyrène
Polystyrène, détectable
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Pour un transfert facile et fiable
- L’ouverture large empêche l’obstruction
- Convient pour une utilisation dans les laboratoires et les salles blanches ou pour l’échantillonnage
- Fabriqué en salle blanche (classe salle blanche 7)
- Conditionnés individuellement et stérilisés en option
- Conforme aux exigences alimentaires de l’UE et aux réglementations de la FDA
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 100 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 25 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Couleur | Bleu |
| À utiliser avec (application) | Transfert de poudres, de granulés et de suspensions |
| Stérilité | Stérile |
| Type de produit | Entonnoir pour poudres |